2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC50086-25G
PC50086-5G
APOSPC50086-25GEA
244
EUR
APOSPC50086-25G
APOSPC50086-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Fórmula:
C₅H₂ClFN₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06659490 Número CAS: 136888-21-6 |