Print…
2,3,4-Trifluorobenzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (2,3,4-Trifluorophenyl)methanamine
PC5008-10G PC5008-5G PC5008-1G
APOSPC5008-10GEA 261 EUR
APOSPC5008-10G APOSPC5008-5G APOSPC5008-1G
2,3,4-Trifluorobenzylamine 98%
2,3,4-Trifluorobenzylamine
Fórmula: C₇H₆F₃N
Peso Molecular: 161.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236313
Número CAS: 235088-67-2
UN: 2735
ADR: 8 III