Print…
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50073-1G PC50073-5G
APOSPC50073-1GEA 0 EUR
APOSPC50073-1G APOSPC50073-5G
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Fórmula: C₂H₅BF₃KO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10566517
Número CAS: 910251-11-5