Print…
Potassium methyltrifluoroborate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium trifluoro(methyl)borate, Methyltrifluoroboric acid potassium salt
PC50060-10G PC50060-5G
APOSPC50060-10GEA 104 EUR
APOSPC50060-10G APOSPC50060-5G
Potassium methyltrifluoroborate 97%
Potassium methyltrifluoroborate
Fórmula: CH₃BF₃K
Ponto de Fusão: 168…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276757
Número CAS: 13862-28-7