Print…
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-5-iodobromobenzene
PC500481-1G PC500481-5G
APOSPC500481-1GEA 66.9 EUR
APOSPC500481-1G APOSPC500481-5G
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657969
Número CAS: 845866-85-5