Print…
3-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Fluoro-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC500391-1G PC500391-250MG
APOSPC500391-1GEA 690 EUR
APOSPC500391-1G APOSPC500391-250MG
3-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
3-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃F₄I
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800718
Número CAS: 1027513-14-9