6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC50039-100MG
PC50039-1G
PC50039-250MG
APOSPC50039-100MGEA
139
EUR
APOSPC50039-100MG
APOSPC50039-1G
APOSPC50039-250MG
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
Fórmula:
C₇H₃ClF₃NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11848376 Número CAS: 1110782-41-6 |