Print…
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
PC500377-1G PC500377-5G
APOSPC500377-1GEA 136 EUR
APOSPC500377-1G APOSPC500377-5G
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09736331
Número CAS: 82420-35-7
UN: 3261
ADR: 8,III