Print…
3-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Fluoro-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
PC500352-1G PC500352-25G PC500352-5G
APOSPC500352-1GEA 40.6 EUR
APOSPC500352-1G APOSPC500352-25G APOSPC500352-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃ClFNO₄S
Peso Molecular: 239.61 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412240
Número CAS: 86156-93-6
UN: 3261
ADR: 8 II