Print…
3'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC500342-5G PC500342-1G
APOSPC500342-5GEA 79.9 EUR
APOSPC500342-5G APOSPC500342-1G
3'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 97%
3'-Chloro-2'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆ClFO
Peso Molecular: 172.59 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00106165
Número CAS: 161957-59-1