Print…
3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50034-1G PC50034-5G PC50034-10G
APOSPC50034-1GEA 21.9 EUR
APOSPC50034-1G APOSPC50034-5G APOSPC50034-10G
3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660315
Número CAS: 886503-42-0