Print…
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500332-1G PC500332-250MG PC500332-5G
APOSPC500332-1GEA 94.4 EUR
APOSPC500332-1G APOSPC500332-250MG APOSPC500332-5G
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Fórmula: C₇H₇FN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03787364
Número CAS: 485832-96-0