Print…
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
PC500279-1G PC500279-25G PC500279-5G
APOSPC500279-1GEA 33.5 EUR
APOSPC500279-1G APOSPC500279-25G APOSPC500279-5G
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₇FN₂O₄
Ponto de Fusão: 93…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09839221
Número CAS: 346691-23-4