Print…
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500250-1G PC500250-250MG PC500250-5G
APOSPC500250-1GEA 29 EUR
APOSPC500250-1G APOSPC500250-250MG APOSPC500250-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Fórmula: C₇H₅BrClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784265
Número CAS: 146447-18-9