Print…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500239-1G PC500239-5G PC500239-250MG
APOSPC500239-1GEA 98.6 EUR
APOSPC500239-1G APOSPC500239-5G APOSPC500239-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃F₅O₂
Peso Molecular: 226.1 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412249
Número CAS: 1048921-49-8