Print…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50022-1G PC50022-250MG
APOSPC50022-1GEA 671 EUR
APOSPC50022-1G APOSPC50022-250MG
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Fórmula: C₈H₆F₃NO₃
Ponto de Fusão: 118…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14584806
Número CAS: 1221792-53-5