Print…
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50020-1G PC50020-250MG PC50020-5G
APOSPC50020-1GEA 106 EUR
APOSPC50020-1G APOSPC50020-250MG APOSPC50020-5G
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₇H₄BrFN₂
Ponto de Fusão: 141…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12827770
Número CAS: 1186405-11-7