Print…
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Difluoro-4-bromonitrobenzene
PC500190-1G PC500190-5G
APOSPC500190-1GEA 60.9 EUR
APOSPC500190-1G APOSPC500190-5G
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₂BrF₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09839215
Número CAS: 1003708-24-4