Print…
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500188-10G PC500188-5G
APOSPC500188-10GEA 101 EUR
APOSPC500188-10G APOSPC500188-5G
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₅BrFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09804785
Número CAS: 305800-60-6