Print…
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500184-25G PC500184-5G
APOSPC500184-25GEA 0 EUR
APOSPC500184-25G APOSPC500184-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Fórmula: C₇H₇BrFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21603958
Número CAS: 330794-03-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III