Print…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC500182-1G PC500182-5G
APOSPC500182-1GEA 136 EUR
APOSPC500182-1G APOSPC500182-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₁₀H₈F₃N
Ponto de Fusão: 51…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832278
Número CAS: 1000515-00-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III