Print…
N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-cyclopropylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-2-(cyclopropylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC50017-1G PC50017-5G
APOSPC50017-1GEA 174 EUR
APOSPC50017-1G APOSPC50017-5G
N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-cyclopropylamine
N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-cyclopropylamine
Fórmula: C₉H₈ClF₃N₂
Ponto de Fusão: 49…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11117304
Número CAS: 1031619-96-1