Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500169-10G PC500169-1G PC500169-5G
APOSPC500169-10GEA 481 EUR
APOSPC500169-10G APOSPC500169-1G APOSPC500169-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol 97+%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol
Fórmula: C₇H₄BrF₃O₂
Ponto de Fusão: 51…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09037798
Número CAS: 690264-39-2