Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500166-1G PC500166-5G PC500166-25G
APOSPC500166-1GEA 154 EUR
APOSPC500166-1G APOSPC500166-5G APOSPC500166-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Fórmula: C₇H₄F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660257
Número CAS: 886501-26-4