Print…
3-Fluoro-5-methoxyphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500163-10G PC500163-1G PC500163-5G
APOSPC500163-10GEA 376 EUR
APOSPC500163-10G APOSPC500163-1G APOSPC500163-5G
3-Fluoro-5-methoxyphenol
3-Fluoro-5-methoxyphenol
Fórmula: C₇H₇FO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11848782
Número CAS: 850793-25-8