Print…
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC50013-1G PC50013-250MG PC50013-500MG PC50013-5G
APOSPC50013-1GEA 48 EUR
APOSPC50013-1G APOSPC50013-250MG APOSPC50013-500MG APOSPC50013-5G
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₆ClF₃O₂S
Ponto de Fusão: 59…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631926
Número CAS: 127162-96-3