Print…
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC50012-1G PC50012-250MG
APOSPC50012-1GEA 132 EUR
APOSPC50012-1G APOSPC50012-250MG
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₆ClF₃O₂S
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972907
Número CAS: 85952-32-5
UN: 3261
ADR: 8,III