Print…
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50007-100G PC50007-25G PC50007-5G
APOSPC50007-100GEA 0 EUR
APOSPC50007-100G APOSPC50007-25G APOSPC50007-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene 98%
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368984
Número CAS: 29848-59-7