Print…
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC499006-10G PC499006-5G PC499006-25G
APOSPC499006-10GEA 150 EUR
APOSPC499006-10G APOSPC499006-5G APOSPC499006-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol
Fórmula: C₇H₄BrF₃O₂
Ponto de Fusão: 45…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660164
Número CAS: 886499-93-0