Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC499005-250MG PC499005-5G
APOSPC499005-250MGEA 66.7 EUR
APOSPC499005-250MG APOSPC499005-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Fórmula: C₇H₄BrF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15142929
Número CAS: 1197239-47-6