Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-5-hydroxybenzotrifluoride
PC499004-1G PC499004-25G PC499004-5G
APOSPC499004-1GEA 21.9 EUR
APOSPC499004-1G APOSPC499004-25G APOSPC499004-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Fórmula: C₇H₄BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11041083
Número CAS: 1025718-84-6