Print…
2-Amino-5-fluorobenzonitrile 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4978-5G PC4978-100G
APOSPC4978-5GEA 21.9 EUR
APOSPC4978-5G APOSPC4978-100G
2-Amino-5-fluorobenzonitrile 99%
2-Amino-5-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅FN₂
Ponto de ebulição: 138 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 92…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02683869
Número CAS: 61272-77-3