Print…
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Fluoro-5-tolualdehyde, 5-Fluoro-m-tolylaldehyde, 5-Fluoro-m-tolualdehyde
PC49722-1G PC49722-25G
APOSPC49722-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49722-1G APOSPC49722-25G
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde, Grau técnico
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094315
Número CAS: 189628-39-5