Print…
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49675-1G PC49675-5G
APOSPC49675-1GEA 0 EUR
APOSPC49675-1G APOSPC49675-5G
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene, Grau técnico
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFI
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09056796
Número CAS: 851368-08-6