Print…
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49666-1G PC49666-5G
APOSPC49666-1GEA 302 EUR
APOSPC49666-1G APOSPC49666-5G
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Fórmula: C₄H₆F₂O
Ponto de ebulição: 134…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797748
Número CAS: 509072-57-5
UN: 1987
ADR: 3,III