Print…
(2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49646-1G PC49646-5G
APOSPC49646-1GEA 56.7 EUR
APOSPC49646-1G APOSPC49646-5G
(2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₂
Ponto de Fusão: 131…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115992
Número CAS: 22902-84-7