Print…
Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4964-1G PC4964-25G PC4964-5G
APOSPC4964-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4964-1G APOSPC4964-25G APOSPC4964-5G
Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrF₂O₂
Ponto de Fusão: 28…29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458104
Número CAS: 878207-28-4