Print…
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49639-1G PC49639-25G PC49639-5G
APOSPC49639-1GEA 26.1 EUR
APOSPC49639-1G APOSPC49639-25G APOSPC49639-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂BrF₂N
Peso Molecular: 218.0000 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847049
Número CAS: 133541-45-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III