Print…
2-Fluoropropenoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4962-5G PC4962-1G
APOSPC4962-5GEA 111 EUR
APOSPC4962-5G APOSPC4962-1G
2-Fluoropropenoic acid 97%
2-Fluoropropenoic acid
Fórmula: C₃H₃FO₂
Ponto de Fusão: 51…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03424474
Número CAS: 430-99-9
UN: 3261
ADR: 8,III