Print…
3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49617-1G PC49617-25G PC49617-5G
APOSPC49617-1GEA 24.8 EUR
APOSPC49617-1G APOSPC49617-25G APOSPC49617-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid 96%
3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrF₂O₂
Ponto de Fusão: 140…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09261248
Número CAS: 28314-81-0