Print…
Lanthanum(III) fluoride, anidro 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4960-100G PC4960-500G
APOSPC4960-100GEA 147 EUR
APOSPC4960-100G APOSPC4960-500G
Lanthanum(III) fluoride, anidro 99,9%
Lanthanum(III) fluoride
Fórmula: F₃La
Ponto de ebulição: 2230 °C
Ponto de Fusão: 1493 °C
Densidade: 5,936 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011073
Número CAS: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8