Print…
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49594-25G PC49594-5G
APOSPC49594-25GEA 0 EUR
APOSPC49594-25G APOSPC49594-5G
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Ponto de ebulição: 65…70 °C
Ponto de Fusão: 27…29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09955454
Número CAS: 7087-65-2