Print…
1-Chloro-2,6-difluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4958-5G PC4958-1G PC4958-25G
APOSPC4958-5GEA 21.9 EUR
APOSPC4958-5G APOSPC4958-1G APOSPC4958-25G
1-Chloro-2,6-difluorobenzene 98%
1-Chloro-2,6-difluorobenzene
Fórmula: C₆H₃ClF₂
Ponto de ebulição: 131 °C
Densidade: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142604
Número CAS: 38361-37-4
UN: 1993
ADR: 3,III