Print…
2,4-Dichloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC49575-1G PC49575-5G PC49575-2G
APOSPC49575-1GEA 212 EUR
APOSPC49575-1G APOSPC49575-5G APOSPC49575-2G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₂Cl₂F₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 112290-01-4