Print…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49550-1G PC49550-250MG PC49550-5G
APOSPC49550-1GEA 68.3 EUR
APOSPC49550-1G APOSPC49550-250MG APOSPC49550-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₂F₅N
Ponto de ebulição: 82…83 °C/400mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16610846
Número CAS: 1215034-77-7
UN: 1993
ADR: 3,III