Print…
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49546-1G PC49546-250MG
APOSPC49546-1GEA 102 EUR
APOSPC49546-1G APOSPC49546-250MG
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
Fórmula: C₇H₃F₅
Ponto de ebulição: 116…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698643
Número CAS: 1214338-85-8