Print…
2,3,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC49545-1G PC49545-5G PC49545-10G
APOSPC49545-1GEA 0 EUR
APOSPC49545-1G APOSPC49545-5G APOSPC49545-10G
2,3,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,3,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₂ClF₃O₂S
Ponto de ebulição: 66…68 °C/0,1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832391
Número CAS: 1017779-75-7
UN: 3265
ADR: 8,II