Print…
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)pyrazole
PC49544-1G PC49544-250MG PC49544-5G
APOSPC49544-1GEA 59.6 EUR
APOSPC49544-1G APOSPC49544-250MG APOSPC49544-5G
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 99%
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₃F₃N₂
Ponto de Fusão: 73…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11226572
Número CAS: 52222-73-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III