Print…
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC49536-1G PC49536-500MG
APOSPC49536-1GEA 261 EUR
APOSPC49536-1G APOSPC49536-500MG
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₈H₃ClF₃N
Ponto de ebulição: 24 °C/0,1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11840989
Número CAS: 1135283-18-9