Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-4-hydroxybenzotrifluoride
PC49531-5G PC49531-25G PC49531-100G
APOSPC49531-5GEA 21.9 EUR
APOSPC49531-5G APOSPC49531-25G APOSPC49531-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Fórmula: C₇H₄BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657954
Número CAS: 81107-97-3